missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRF2BPL Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18156841 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25ul
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18156841 0.1 mL 0.10 ml
18453122 25ul 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18156841

Marca: Novus Biologicals NBP214712

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IRF2BPL Polyclonal specifically detects IRF2BPL in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IRF2BPL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen C14orf4, EAP1, IRF2BPL interferon regulatory factor 2 binding protein-like
Símbolos de los genes IRF2BPL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: SSSVAEVGVGAGGKRPGSVSSTDQERELKEKQRNAEALAELSESLRNRAEEWASKPKMVRDTLLTLAGCTPYEVRFKKD
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64207
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.