missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRE1 alpha Antibody (142), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590600 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18590600 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18590600

Marca: Novus Biologicals NBP290017C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IRE1 alpha Monoclonal antibody specifically detects IRE1 alpha in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IRE1 alpha
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 142
Conjugado DyLight 650
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.11, endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1, Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, ER to nucleus signalling 1, FLJ30999, hIRE1p, inositol-requiring 1, Inositol-requiring protein 1, IRE 1a, IRE1a, Ire1-alpha, IRE1MGC163279, IRE1P, MGC163277, protein kinase/endoribonuclease, serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IRE1 alpha (O75460-1; Pro465-Leu977).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Diabetes Research, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Unfolded Protein Response
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2081
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.