missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRE1 alpha Antibody (10B2B2), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18510030 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18510030 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18510030 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305787MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IRE1 alpha Monoclonal antibody specifically detects IRE1 alpha in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IRE1 alpha
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 10B2B2
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.11, endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1, Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, ER to nucleus signalling 1, FLJ30999, hIRE1p, inositol-requiring 1, Inositol-requiring protein 1, IRE 1a, IRE1a, Ire1-alpha, IRE1MGC163279, IRE1P, MGC163277, protein kinase/endoribonuclease, serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human IRE1 alpha (Uniprot#: O75460-1; Pro 465-Leu 977).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Diabetes Research, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Unfolded Protein Response
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2081
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.