missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRAK4 Antibody (2H9), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200075631 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18165949 0.1 mL 0.10 ml
18609215 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18165949

Marca: Novus Biologicals NBP237575

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IRAK4 Monoclonal specifically detects IRAK4 in Human, Mouse, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IRAK4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2H9
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación Ascites with 0.03% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, interleukin-1 receptor-associated kinase 4, IPD1, IRAK-4, NY-REN-64, REN64, Renal carcinoma antigen NY-REN-64
Símbolos de los genes IRAK4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human IRAK4 expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 52 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51135
Especies diana Human, Mouse, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.