Learn More
Invitrogen™ IRAK-M Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB875), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
217.00€ - 590.00€
Especificaciones
| Antígeno | IRAK-M |
|---|---|
| Clon | 23GB875 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30089268
![]() |
Invitrogen™
MA554018 |
100 μL |
590.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30089252
|
Invitrogen™
MA554019 |
20 μL |
217.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
IRAK-M Recombinant Monoclonal antibody specifically detects IRAK-M in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotEspecificaciones
| IRAK-M | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9Y616 | |
| 11213 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB875 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| 4833428C18Rik; AI563835; ASRT5; FLJ13601; IL-1 receptor-associated kinase M; interleukin 1 receptor associated kinase 3; interleukin-1 receptor-associated kinase 3; IRAK3; IRAK-3; IRAKM; IRAK-M | |
| A synthetic peptide of human IRAK3 (550-596AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| IRAK3 |