Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store at 4°C. Do not freeze. |
| Color | CyGreen |
| Para utilizar con (aplicación) | Flow Cytometry |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Fluroescent Carboxylate-Modified Particle |
| Cantidad | 2 mL |
| Diámetro (métrico) | 10 to 14 micron |