Learn More
Grant Instruments™ Documentación de IQ/OQ
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baño termostático/de circulación agitado CS200G
Baño termostático/de circulación agitado Grant T100
Baño termostático/de circulación agitado Grant TC120
Baño termostático/de circulación agitado Grant TX150
Baño termostático/de circulación agitado Grant TXF200
Baño termostático / de circulación agitado CXG
Baños JBN/JBA
Baños de circulación/refrigerados Grant R4
Baños no agitados JBA y SBB
Centrífuga de placas para PCR Grant CVP-2
Termoagitador con placa de pocillos profundos Grant TS-DW
Termoagitador para microplacas Grant PHMP-100
Todos los baños de ultrasonidos analógicos Grant XUBA
Todos los baños de ultrasonidos digitales Grant XUB
Todos los modelos SBB Aqua Plus
Todos los modelos SUB Aqua Plus
Todos los modelos de termobloque Grant BTD
Todos los modelos de termobloque QBD
Todos los modelos de termobloque QBH
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cualificación de la instalación (IQ): el instrumento se ha entregado e instalado de acuerdo con los requisitos del fabricante
- Cualificación operativa (OQ): el instrumento funciona de acuerdo con su especificación
- Cada conjunto de documentación IQ/OQ es específico para cada equipo con número de serie individual y se proporciona en un formato de anillo fácil de usar.
- Se recomienda adquirir la documentación IQ/OQ en el momento de pedir el equipo de Grant Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baño termostático / de circulación agitado CXG |
| Tipo de producto | Documento IQ/OQ |