Learn More
Memmert™ Incubadora refrigerada IPP con refrigeración Peltier, 749 l, acero inoxidable
Código de producto. 13440229 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
115/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
13440229 115/230 V cada uno
1 options
Código de producto. 13440229 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor IPP750
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Escala de temperatura: De 0 °C a 70 °C
  • Escala de temperatura de 0 °C a 70 °C
  • 5 tamaños de modelo (de 32 a 749 litros de volumen)
  • variantes de 2 modelos: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
  • Puertas dobles estándar para todos los modelos: Prevención de contaminación y caídas de temperatura, y al mismo tiempo una visión óptima de la carga sensible a través de puertas de vidrio interiores de área amplia
  • Los ventiladores integrados en los elementos Peltier garantizan una rápida transferencia de energía y distribución óptima de la temperatura
Garantía
Tres años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad (métrico) 749 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Material Con textura de acero inoxidable, carcasa posterior de acero chapado en zinc
Tipo de tapón Tipo alemán
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
Tipo Incubadora refrigerada
Pantalla Pantalla única TFT en color de alta definición
Incluye Certificado de calibración de obras para 10 °C y 37 °C
N.º de puertas 2
Exactitud de temperatura 0,1 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 600 x 1040 x 1200 mm
Anchura (métrico) 1224 mm
Anchura (métrico) interior 1040 mm
Altura (métrico) 1726 mm
Altura (métrico) interior 1200 mm
Fondo interior (métrico) 600 mm
Peso con embalaje (métrico) 279 kg
Peso (métrico) 208 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V, de 50 a 60 Hz, 1,2 W
Tensión 115/230 V
Frecuencia 50/60 Hz