Descripción
- Elimina la tinción de fondo
- Se utiliza con geles Immobiline DryStrip para mejorar la solubilidad de las proteínas
- Garantiza condiciones óptimas para la separación del IEF
- Alta capacidad de carga de muestras, resolución mejorada y aumenta la probabilidad de detectar proteínas de baja abundancia cuando se utiliza con geles Immobiline DryStrip
Información de órdenes
Se suministran en alícuotas de 1 ml de agua; solicite los geles Immobiline Drystrip por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | De incoloro a amarillo claro |
| Para utilizar con (equipo) | Geles Immobiline DryStrip |
| Intervalo de pH | Desde 6 hasta 11 |
| Tipo de producto | Tampón IPG |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizado para tinción de isoelectroenfoque en electroforesis 2-D, elimina la tinción de fondo, mejora la solubilidad de las proteínas, garantiza las condiciones óptimas para la separación IEF |
| Cantidad | 1 ml |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |