Learn More
Cytiva Tampones IPG
Código de producto. 10544565 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 3 a 10 no lineales
De 3 a 11 no lineales
Desde 3 hasta 10
Desde 4 hasta 7
Desde 6 hasta 11
Tamaño de la unidad:
1 ML
1 PCS
1 ml
Código de producto. Intervalo de pH unitSize
10544565 De 3 a 10 no lineales 1 PCS
10554565 Desde 6 hasta 11 1 ML
10534565 Desde 4 hasta 7 1 ml
10084334 Desde 3 hasta 10 1 ml
10014104 De 3 a 11 no lineales 1 ML
5 options
Código de producto. 10544565
Marca: Cytiva 17600088
Produzca una conductividad más uniforme a lo largo de la Immobiline DryStrip™ durante el enfoque. Los tampones IPG Cytiva son tampones que contienen anfólitos formulados para su uso con geles Immobiline DryStrip™.
  • Elimina la tinción de fondo
  • Se utiliza con geles Immobiline DryStrip para mejorar la solubilidad de las proteínas
  • Garantiza condiciones óptimas para la separación del IEF
  • Alta capacidad de carga de muestras, resolución mejorada y aumenta la probabilidad de detectar proteínas de baja abundancia cuando se utiliza con geles Immobiline DryStrip
Información de órdenes
Se suministran en alícuotas de 1 ml de agua; solicite los geles Immobiline Drystrip por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color De incoloro a amarillo claro
Para utilizar con (equipo) Geles Immobiline DryStrip
Intervalo de pH De 3 a 10 no lineales
Tipo de producto Tampón IPG
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Utilizado para tinción de isoelectroenfoque en electroforesis 2-D, elimina la tinción de fondo, mejora la solubilidad de las proteínas, garantiza las condiciones óptimas para la separación IEF
Cantidad 1 ml
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.