missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IP3R3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18037073 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18037073 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18037073

Marca: Novus Biologicals NB1002545

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IP3R3 Polyclonal specifically detects IP3R3 in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IP3R3
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Peptide ELISA Detection limit 1:128000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_002215.1
Alias de gen FLJ36205, inositol 14,5-triphosphate receptor, type 3, inositol 14,5-trisphosphate receptor type 3, InsP3R3, IP3 receptor, IP3 receptor isoform 3, IP3R, IP3R 3, IP3R3, Type 3 inositol 14,5-trisphosphate receptor, Type 3 InsP3 receptor
Símbolos de los genes ITPR3
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-DKKERPTDEEGFLH corresponding to internal region according to NP_002215.2.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3710
Especificidad de la prueba No cross-reactivity expected with other types of ITPR
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.