Learn More
Gibco™ Mouse CXCL10 (IP-10) Recombinant Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Culture |
| Peso molecular | 8.7 kDa |
| Método de purificación | Sequential Chromatography |
| Cantidad | 100 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store in refrigerator (2–8°C) |
| Concentración de endotoxinas | < 0.1 ng/μg |
| Alias de gen | IP-10 |
| Especie | Mouse |
| Recombinante | Recombinant |
| Sistema de expresión | E. coli |
| Mostrar más |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.