Learn More
Solución de iodato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iodate |
Concentración | 1g/L |
Envase | Frasco |
Cantidad | 500 mL |
Tipo | Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
Disolvente o matriz | H2O |
Forma física | Liquid |