missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Involucrin Antibody (SY8), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18711213 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18711213 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18711213

Marca: Novus Biologicals NB1002774MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Involucrin Monoclonal antibody specifically detects Involucrin in Human, Porcine, Canine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Involucrin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SY8
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen involucrin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified involucrin from human keratinocytes.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3713
Especies diana Human, Pig, Canine, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.