missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Involucrin Antibody (IVRN/2113R), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18691358 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18691358 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18691358

Marca: Novus Biologicals NBP308386H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Involucrin Monoclonal antibody specifically detects Involucrin in Human, Porcine, Canine, Primate, Monkey, Mouse (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Involucrin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon IVRN/2113R
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen involucrin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length Involucrin protein (IVRN) (Uniprot: P07476)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3713
Especies diana Human, Pig, Canine, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.