Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Photographic Filter
Filtración óptima para fotografiar geles
Marca: Invitrogen™ S7569
122.00 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Descripción
El filtro de fotografía SYBR es la filtración óptima para fotografiar geles teñidos con las tinciones de gel de ácido nucleico SYBR Green I, SYBR Green II y SYBR Gold. Este filtro es un cuadrado de gelatina de 75 x 75 mm que se ajusta debajo de la lente de una cámara Polaroid en una disposición de cuarto oscuro habitual.
- Tipo de etiqueta: Colorantes SYBR; etiqueta o colorante: SYBRGold, SYBR Green I, SYBR Green II; Plataforma: Cámara Polaroid
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
SYBR™ | |
Filtros de fotografía SYBR | |
Colorantes SYBR | |
Temperatura ambiente |
Cámara Polaroid | |
Filtro de fotografía | |
SYBR™ Gold, SYBR™ Green II, SYBR™ Green I | |
1 Each |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.