Learn More
Platinum™, SYBR™ GreenER™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix for iCycler™ Instrument
Incorporate the latest high-performance technology to provide the most reliable gene expression data from your iCycler iQ™ or MyiQ™ instrument.
Marca: Platinum™, SYBR™ GreenER™ 11761100
251.34 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Includes: Hot-start Taq DNA polymerase, SYBR GreenER fluorescent dye, fluorescein, MgCl2, dNTPs (with dUTP instead of dTTP), UDG, and stabilizers
Descripción
The SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix kits include a dsDNA-binding dye that produces a brighter signal and significantly less PCR inhibition, for improved qPCR performance over a broad dynamic range.
Consistent Specificity and Low-Copy Detection: The SYBR™ GreenER™ qPCR reagent system minimizes the formation of nonspecific products, including primer-dimers, for greater accuracy across a wide range of targets. The reliability of the SYBR™ GreenER™ qPCR reagent system also translates to greater sensitivity. With SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix, you can consistently detect fewer than 10 copies of a target in genomic DNA.
- El sistema SYBR™ GreenER™ está especialmente formulado para ofrecer la mejor sensibilidad, especificidad y reproducibilidad
- Novedoso colorante de unión al ADN bicatenario (ADNbc): muestra una señal más brillante que aumenta la sensibilidad y reduce la inhibición de la PCR que el original SYBR™ Green I, mientras que utiliza los mismos filtros y ajustes del instrumento.
- Sistema de tampón optimizado: mejora la sensibilidad y ofrece una excelente estabilidad a largo plazo.
- Uracil-ADN-glicosilasa: reduce la contaminación cruzada en la qPCR.
Información de órdenes
Condiciones de envío:Hielo seco
Especificaciones
El SuperMix para qPCR 2X SYBR™ XGreenER™ para instrumentos iCycler™ contiene: ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, colorante fluorescente SYBR™ GreenER™, fluoresceína, MgCl2, dNTPs (con dUTP en lugar de dTTP), UDG y estabilizadores. Almacenar a 4 ° C tras su recepción. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
|
Alto | |
ADN polimerasa Taq | |
BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5 | |
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR | |
100 reacciones | |
2X | |
ADN (genómico), ADNc |
SYBR | |
qPCR | |
Estándar | |
Platinum™, SYBR™ GreenER™ | |
Hielo seco | |
Expresión génica | |
100 reacciones |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.