Learn More
Invitrogen™ One Shot™ TOP10/P3 Chemically Competent E. coli
Descripción
E. coli TOP10/P3 permite una preparación de plásmido de alta calidad de pCDM8 y pcDNA™1.1.
- Plásmido P3 para la selección de supF con plásmidos
- Gen endA1 mutado para una calidad aumentada de preparaciones de ADN de plásmido
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Célula competente |
| Contiene el episoma F' | Carece de episoma F' |
| Mejora la calidad de los plásmidos | Sí |
| Clonación de ADN metilado | Sí |
| Nivel de eficiencia de transformación | Eficacia media (10^8-10^9 ufc⁄µ g) |
| Contenido y almacenamiento | • One Shot TOP10/P3 Chemically Competent E. coli (21 x 50 μL) Store Competent Cells at –80°C. • pUC19 Plasmid (50 μL) Store pUC19 plasmid at –20°C. S.O.C. Medium (6 mL) Store S.O.C. Medium at 4°C or at room temperature |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Yes (Streptomycin, Kanamycin, Ampicillin, Tetracycline) |
| Clonación de ADN inestable | No es adecuado para clonar ADN inestable |
| Tramado azul/blanco | Sí |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Mostrar más |