Learn More
Invitrogen™ Células competentes One Shot™ MAX Efficiency™ DH5α-T1R
Descripción
Includes
Células competentes One Shot MAX Efficiency DH5α-T1R: 20 viales, 50 μl cada uno (total de 1 ml); ADN pUC19 (10 pg/μl): 1 vial, 50μ L, medio S.O.C.: 1 frasco, 6 mL
Las células competentes One Shot MAX Efficieny DH5α-T1R proceden de la conocida cepa DH5α. DH5α-T1R contiene el genotipo tonA, que les confiere resistencia al fago T1 y T5. El bacteriófago T1 se extiende rápidamente y lisa los huéspedes de E. coli, que se suelen emplear para la clonación y la construcción de bibliotecas. Esto es especialmente importante para los centros de secuenciación y genomas, donde la infección de fago T1 sería catastrófica.
- Preparaciones de ADN más transparentes y mejores resultados en aplicaciones posteriores debido a la eliminación de la digestión inespecífica por parte de endonucleasa I (endA1)
- Reduce los casos de recombinaciones no deseadas en ADN clonado (recA1)
- Transformación eficaz de ADN no metilado de aplicaciones de PCR (hsdR)
- Detección azul/blanca de clones recombinantes que transportan el fragmento alfa de la β-galactosidasa (lacZΔM15)
- E. coli DH5α-T1R se suministra en un práctico formato de una sola reacción One Shot.
- Cada tubo contiene una cantidad suficiente de células para una transformación, sin detrimento de la eficacia ni ciclos de congelación y descongelación, además de no desperdiciar dinero en células no utilizadas.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Célula competente |
| Contiene el episoma F' | Carece de episoma F' |
| Mejora la calidad de los plásmidos | Sí |
| Clonación de ADN metilado | No |
| Nivel de eficiencia de transformación | Alta eficacia (> 10^9 ufg⁄µ g) |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: • Células competentes One Shot MAX Efficiency DH5α-T1R: 20 viales, 50 µl cada uno (total de 1 ml) • ADN pUC19 (10 pg/ul): 1 vial, 50 µl • Medio S.O.C.: 1 frasco, 6 ml Almacenar las células competentes a -80 °C. Almacene pUC19 DNA a -20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | No |
| Clonación de ADN inestable | No es adecuado para clonar ADN inestable |
| Tramado azul/blanco | Sí |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Mostrar más |