Learn More
Invitrogen™ E. coli One Shot™ TOP10 Electrocomp™
Descripción
One Shot TOP10 Electrocomp E. coli cells are ideal for high-efficiency cloning and plasmid propagation. Provided at a transformation efficiency of >1 x 1010 cfu/ μg supercoiled DNA, these cells allow for stable replication of high copy number plasmids. TOP10 Electrocomp E. coli cells are transformed via electroporation and achieve higher transformation efficiencies than chemically competent cells. They can therefore be used in more challenging applications, including cloning low amounts of DNA or cDNA and gDNA library construction.
Proporcionan una replicación estable de plásmidos de alto número de copias. El genotipo de las células TOP10 es similar al de la cepa DH10B™.
- hsdR para una transformación eficaz de ADN no metilado procedente de amplificaciones de PCR
- mcrA para una transformación eficaz de ADN metilado procedente de preparaciones genómicas
- lacZΔM15 para la detección de color azul/blanco de clones recombinantes
- endA1 para unas preparaciones de ADN más transparentes y mejores resultados en aplicaciones posteriores gracias a la eliminación de la digestión inespecífica con endonucleasa I
- recA1 para reducir los casos de recombinación inespecífica en ADN clonado
- Cepa de bacteria/levadura: TOP10
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | E. coli |
| Contiene el episoma F' | No |
| Mejora la calidad de los plásmidos | Sí |
| Clonación de ADN metilado | Sí |
| Nivel de eficiencia de transformación | Alta eficiencia (> 10^9 cfu⁄µg) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador ultrafrío (entre - 68 y - 85 °C). |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Yes (Streptomycin) |
| Clonación de ADN inestable | No es adecuado para clonar ADN inestable |
| Tramado azul/blanco | Sí |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Mostrar más |