Learn More
INTS8 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Código de producto. 18752330 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18752330 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18752330 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100459JF646
Rabbit Polyclonal Antibody
INTS8 Polyclonal antibody specifically detects INTS8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno INTS8
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C8orf52, FLJ20530, INT8, integrator complex subunit 8, protein kaonashi-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 200 and 250 of human FLJ20530/KAONASHI1 using the numbering given in TrEMBL entry Q7Z314 (GeneID 55656).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55656
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG