missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
INTS6 Polyclonal antibody specifically detects INTS6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | INTS6 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Tris-buffered Saline 0.1% BSA |
| Alias de gen | DBI1, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 26, DICE1DBI-1DDX26ADDX26DEAD box protein, DKFZp434B105, HDB, INT6, integrator complex subunit 6, Notchl2, Protein DDX26, Protein deleted in cancer 1, RNA helicase HDB |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Between 750 and 800 |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 25 μg |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?