Learn More
INTS4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno INTS4
Concentración 0.19 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16875644
Ver documentos
Proteintech
16130-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16865644
Ver documentos
Proteintech
16130-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
INTS4 is a subunit of the Integrator complex, which associates with the C-terminal domain of RNA polymerase II large subunit.
Especificaciones
Especificaciones
INTS4
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q8CIM8, Q96HW7
101861, 308837, 92105
INTS4 Fusion Protein Ag9116
Primary
-20°C
INTS4
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
INT4, integrator complex subunit 4, INTS4, MST093
Ints4
IgG
Antigen Affinity Chromatography