missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

INTS11 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18507173 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18507173 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18507173

Marca: Novus Biologicals NB10060638H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

INTS11 Polyclonal antibody specifically detects INTS11 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno INTS11
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen cleavage and polyadenylation specific factor 3-like, Cleavage and polyadenylation-specific factor 3-like protein, CPSF3-like protein, EC 3.1.27, EC 3.1.27.-, FLJ20542, INT11, integrator complex subunit 11, INTS11FLJ13294, Protein related to CPSF subunits of 68 kDa, RC68, RC-68CPSF73L, related to CPSF subunits 68 kDa
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 550 and 600 of human integrator complex subunit 11 using the numbering given in entry NP_060341.2 (GeneID 54973).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54973
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.