missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

INTS1 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18773251 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18773251 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18773251

Marca: Novus Biologicals NB100509JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

INTS1 Polyclonal antibody specifically detects INTS1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno INTS1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp586J0619, FLJ46624, integrator complex subunit 1, NET28, UNQ1821/PRO3434
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide derived from a sequence between residues 150 and 200 of human KIAA1440 using the numbering given in entry XP_291222.2 (GeneID 26173).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26173
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.