Learn More
Memmert™ Conector hembra IP68 interior para UN30
Código de producto. 17520156 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Amperaje:
2 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Amperaje unitSize
17520156 2 A cada uno
1 options
Código de producto. 17520156
Marca: Memmert™ UN30R3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Toma IP68 interior que se puede encender y apagar con un interruptor.
  • Solo se puede solicitar con un intervalo de temperatura limitado: máx. +60 °C)
  • Requisitos eléctricos: 230 V, 2 A, 500 W
  • Se puede desconectar con el interruptor de activación/desactivación
  • No se puede cambiar individualmente
  • Hermético a la humedad IP68
  • Requiere la opción A8 por un suplemento
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estufa UN30
Tipo Toma interior
Tensión 230 V
Amperaje 2 A