Learn More
Invitrogen™ Human IFN-gamma Recombinant Protein
Descripción
Recombinant human IFN-gamma is a non-glycosylated protein containing 144 amino acids. Reconstitute using sterile water at 0.1 mg/mL and centrifuge prior to opening vial. Gently pipet solution down the sides of the vial. DO NOT VORTEX sample. Store reconstituted material at -20°C and add 0.1% BSA for additional stability.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01579 |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Control, Bioactivity |
| Formulación | 10mM sodium phosphate with 50mM NaCl and no preservative; pH 7.5 |
| ID de gen (Entrez) | 3458 |
| Peso molecular | 16.9 kDa |
| Nombre | Human IFN-gamma |
| Intervalo de pH | 7.5 |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 100 μg |
| Mostrar más |