missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Intelectin-1/Omentin Antibody (ITLN1/4061), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586882 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18586882 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18586882

Marca: Novus Biologicals NBP308521AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Intelectin-1/Omentin Monoclonal antibody specifically detects Intelectin-1/Omentin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Intelectin-1/Omentin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon ITLN1/4061
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Endothelial lectin HL-1, FLJ20022, Galactofuranose-binding lectin, hIntL, HL-1, intelectin 1 (galactofuranose binding), intelectin-1, INTLHL1, ITLNITLN-1, LFRIntestinal lactoferrin receptor, omentin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa16-141) of human Intelectin-1/Omentin protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q8WWA0)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55600
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.