Learn More
Integrin beta 7 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30656788 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30656788 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30656788 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF3060MFV610
Goat Polyclonal Antibody
Integrin beta 7 Polyclonal antibody specifically detects Integrin beta 7 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Integrin beta 7
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Gut homing receptor beta subunit, integrin beta 7 subunit, integrin beta-7, integrin, beta 7
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Integrin β7, Glu20-His722, Accession # P26011
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3695
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG