missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin beta 7 Antibody (Genentech patent anti-Integrin beta7), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 30116900 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30116900 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30116900

Marca: Novus Biologicals NBP328000R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Integrin beta 7 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin beta 7
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Genentech patent anti-Integrin beta7
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Gut homing receptor beta subunit, integrin beta 7 subunit, integrin beta-7, integrin, beta 7
Especie del huésped Human
Inmunógeno Integrin b7/ ITGB7
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3695
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.