missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin beta 4/CD104 Antibody (CL6973) [DyLight 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 30307266 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30307266 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30307266 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP276525G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin beta 4/CD104 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 4/CD104 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin beta 4/CD104
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL6973
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD104, CD104 antigen, GP150, integrin beta-4, integrin beta-4 subunit, integrin, beta 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from P16144, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3691
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.