missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin beta 3/CD61 Antibody (Y2/51), Novus Biologicals™

Código de producto. 18276470 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18276470 20 μg 20 microgramos
18284830 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18276470 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP25341420UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin beta 3/CD61 Monoclonal specifically detects Integrin beta 3/CD61 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Integrin beta 3/CD61
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon Y2/51
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunohistochemistry 1-2 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5 - 1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin, SDS-Page
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD61, CD61 antigen, GP3Aplatelet glycoprotein IIIa, GPIIIaintegrin beta-3, integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61), ITG B3, Platelet membrane glycoprotein IIIa
Símbolos de los genes ITGB3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Phytohemagglutinin (PHA)-stimulated peripheral blood cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cytoskeleton Markers, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3690
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.