missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin beta 2/CD18 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18454141 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18454141 25 μL 25 microlitros
18258906 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18454141

Marca: Novus Biologicals NBP18812825ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Integrin beta 2/CD18 Polyclonal specifically detects Integrin beta 2/CD18 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin beta 2/CD18
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen 959 beta subunit precursor)10, CD18 antigen, CD18beta 2, cell surface adhesion glycoprotein (LFA-1, CR3, integrin beta-2, integrin, beta 2 (antigen CD18 (p95), lymphocyte function-associated antigen 1;macrophage antigen 1 (mac-1) beta subunit), integrin, beta 2 (complement component 3 receptor 3 and 4 subunit), LAD, LCAMB, leukocyte cell adhesion molecule CD18, leukocyte-associated antigens CD18/11A, CD18/11B, CD18/11C, MF17, MFI7, P150
Símbolos de los genes ITGB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:CTKFKVSSCRECIESGPGCTWCQKLNFTGPGDPDSIRCDTRPQLLMRGCAADDIMDPTSLAETQEDHNGGQKQLSPQKVTLYLRPGQAAAFNVTFRRAKGYPIDLYYLMDLSYSML
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cytokine Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3689
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.