missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin beta 2/CD18 Antibody (MEM-48), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Integrin beta 2/CD18 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 2/CD18 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MEM-48 |
| Conjugado | mFluor Violet 610 SE |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Estado normativo | RUO |
| Disciplina de investigación | Apoptosis, Cytokine Research, Immunology, Phospho Specific |
| Especies diana | Human |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?