missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha V beta 6 Antibody (7k), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Código de producto. 18102438 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18102438 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18102438

Marca: Novus Biologicals NBP250448PECY55

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Integrin alpha V beta 6 Monoclonal specifically detects Integrin alpha V beta 6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha V beta 6
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 7k
Conjugado PE-Cyanine5.5
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD51, integrin subunit alpha V, ITGAV, MSK8, VNRA, VTNR
Símbolos de los genes ITGAV
Especie del huésped Rat
Inmunógeno 3T3b6, mouse fibroblast expressing human Integrin alpha V beta 6
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3685
Especificidad de la prueba Does not bind mouse.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.