missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha V beta 3 Antibody (BV3), Novus Biologicals™

Código de producto. 18057144 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18057144 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18057144

Marca: Novus Biologicals NBP311213

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha V beta 3 Monoclonal specifically detects Integrin alpha V beta 3 in Human, Rat, Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha V beta 3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoassay
Clasificación Monoclonal
Clon BV3
Concentración 0.1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoassay
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS, 0.1% BSA
Alias de gen antigen identified by monoclonal L230, CD51, CD51 antigen, integrin alpha-V, integrin, alpha V (vitronectin receptor, alpha polypeptide, antigen CD51), MSK8, Vitronectin receptor subunit alpha, VNRADKFZp686A08142
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The monoclonal antibody BV3 recognizes human alpha-V/beta-3 integrin present on human cells.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3685
Especies diana Human, Rat, Chicken
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.