missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha L/CD11a Antibody (CR38), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 30031356 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30031356 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30031356

Marca: Novus Biologicals FAB35951PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha L/CD11a Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha L/CD11a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha L/CD11a
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon CR38
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD11 antigen-like family member A, CD11a antigen, CD11Aantigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen 1, alphapolypeptide, integrin alpha-L, integrin gene promoter, integrin, alpha L (antigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen1; alpha polypeptide), Leukocyte adhesion glycoprotein LFA-1 alpha chain, Leukocyte function-associated molecule 1 alpha chain, LFA-1, LFA-1 alpha, LFA1A, LFA-1A, lymphocyte function-associated antigen 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fibronectin purified human monocytes
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cellular Markers, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Myeloid Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3683
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.