missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Integrin alpha E/CD103 Polyclonal specifically detects Integrin alpha E/CD103 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:CEEDCFSNASVKVSYQLQTPEGQTDHPQPILDRYTEPFAIFQLPYEKACKNKLFCVAELQLATTVSQQELVVGLTKELTLN |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Estado normativo | RUO |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?