Learn More
Integrin alpha E/CD103 Antibody (AP-MAB0828) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200067272 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18586774 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18586774
Marca: Novus Biologicals NBP1066740.1mg
Rat Monoclonal Antibody
Integrin alpha E/CD103 Monoclonal specifically detects Integrin alpha E/CD103 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Integrin alpha E/CD103
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon AP-MAB0828
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, CyTOF-ready
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alpha polypeptide, CD103, CD103 antigen, HML-1 antigen, HUMINAE, integrin alpha-E, Integrin alpha-IEL, integrin, alpha E (antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alphapolypeptide), MGC141996, Mucosal lymphocyte 1 antigen
Símbolos de los genes ITGAE
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse mammary tumor cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3682
Especificidad de la prueba Integrin alpha IEL chain
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only