missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha E/CD103 Antibody (AP-MAB0828) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586774 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18586774 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18586774

Marca: Novus Biologicals NBP1066740.1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Integrin alpha E/CD103 Monoclonal specifically detects Integrin alpha E/CD103 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Antígeno Integrin alpha E/CD103
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon AP-MAB0828
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, CyTOF-ready
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alpha polypeptide, CD103, CD103 antigen, HML-1 antigen, HUMINAE, integrin alpha-E, Integrin alpha-IEL, integrin, alpha E (antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alphapolypeptide), MGC141996, Mucosal lymphocyte 1 antigen
Símbolos de los genes ITGAE
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse mammary tumor cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3682
Especificidad de la prueba Integrin alpha IEL chain
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Show More Show Less

For Research Use Only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.