missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 8 Antibody (481709), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 30036791 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30036791 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30036791

Marca: Novus Biologicals FAB6194PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha 8 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 8
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 481709
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen integrin alpha-8, integrin, alpha 8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Integrin alpha 8, Glu610-Leu800, Accession # P53708
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8516
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.