Learn More
Integrin alpha 6/CD49f Antibody (GoH3), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Código de producto. 18205775 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18205775 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18205775 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP143400AF532
Rat Monoclonal Antibody
Integrin alpha 6/CD49f Monoclonal specifically detects Integrin alpha 6/CD49f in Human, Mouse, Bovine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Integrin alpha 6/CD49f
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon GoH3
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen CD49 antigen-like family member F, CD49f, CD49f antigen, DKFZp686J01244, FLJ18737, integrin alpha-6, integrin alpha6B, integrin, alpha 6, ITGA6B, VLA-6
Símbolos de los genes ITGA6
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody was CD49f.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3655.0
Especies diana Human, Mouse, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a κ