missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 6/CD49f Antibody (CL6957) [DyLight 550], Novus Biologicals™

Código de producto. 30299997 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30299997 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30299997 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP276523R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha 6/CD49f Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 6/CD49f in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 6/CD49f
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL6957
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD49 antigen-like family member F, CD49f, CD49f antigen, DKFZp686J01244, FLJ18737, integrin alpha-6, integrin alpha6B, integrin, alpha 6, ITGA6B, VLA-6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from P23229, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3655
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.