missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 5/CD49e Antibody (238307), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591789 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18591789 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18591789

Marca: Novus Biologicals FAB1864MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha 5/CD49e Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 5/CD49e in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Adhesion Activation, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 5/CD49e
Aplicaciones Flow Cytometry, Adhesion Activation, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 238307
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry, Adhesion Activation, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD49 antigen-like family member E, CD49e, CD49e antigen, Fibronectin receptor subunit alpha, fibronectin receptor, alpha subunit, FNRAVLA5A, integrin alpha-5, Integrin alpha-F, integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide), very late activation protein 5, alpha subunit, VLA-5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Integrin alpha 5/CD49e, Phe42-Tyr995, Accession # P08648
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación CD Markers, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, GPCR, Immunology, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3678
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.