missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 5/CD49e Antibody (235112), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589405 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18589405 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18589405

Marca: Novus Biologicals FAB1754E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Integrin alpha 5/CD49e Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 5/CD49e in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 5/CD49e
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 235112
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD49 antigen-like family member E, CD49e, CD49e antigen, Fibronectin receptor subunit alpha, fibronectin receptor, alpha subunit, FNRAVLA5A, integrin alpha-5, Integrin alpha-F, integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide), very late activation protein 5, alpha subunit, VLA-5
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Integrin alpha 5/CD49e, Phe45-Asn999 (Gln68Glu), Accession # P11688
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación CD Markers, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, GPCR, Immunology, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3678
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.