missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 4/CD49d Antibody (CL11294) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30298701 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30298701 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30298701

Marca: Novus Biologicals NBP307999DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha 4/CD49d Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 4/CD49d in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 4/CD49d
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL11294
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 269C wild type, CD49 antigen-like family member D, CD49d, CD49d antigen, CD49Dantigen CD49D, alpha-4 subunit of VLA-4 receptor, IA4, integrin alpha 4, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit, Integrin alpha-IV, integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor), MGC90518, very late activation protein 4 receptor, alpha 4 subunit, VLA-4 subunit alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P13612, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Growth and Development, Lysosome Markers, Mast Cell Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Microautophagy, Neuronal Cell Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3676
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.