missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 4/CD49d Antibody (7.2), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18147787 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18147787 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18147787 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250445AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha 4/CD49d Monoclonal specifically detects Integrin alpha 4/CD49d in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 4/CD49d
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 7.2
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen 269C wild type, CD49 antigen-like family member D, CD49d, CD49d antigen, CD49Dantigen CD49D, alpha-4 subunit of VLA-4 receptor, IA4, integrin alpha 4, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit, Integrin alpha-IV, integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor), MGC90518, very late activation protein 4 receptor, alpha 4 subunit, VLA-4 subunit alpha
Símbolos de los genes ITGA4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human melanoma line DX3
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3676.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.