missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 Antibody (DATK32) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18611187 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18611187 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18611187 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP307899

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon DATK32
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4), 0.2 um filter sterilized
Alias de gen 269C wild type, CD49 antigen-like family member D, CD49d, CD49d antigen, CD49Dantigen CD49D, alpha-4 subunit of VLA-4 receptor, IA4, integrin alpha 4, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit, Integrin alpha-IV, integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor), MGC90518, very late activation protein 4 receptor, alpha 4 subunit, VLA-4 subunit alpha
Especie del huésped Rat
Inmunógeno TK1 cells
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3676
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.