missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Integrin alpha 4 beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 4 beta 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Integrin alpha 4 beta 1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Hu114 |
| Conjugado | Biotin |
| Dilución | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD49d, IA4 |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | Human Integrin alpha 4 beta 1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?