missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 2b/CD41 Antibody (MWReg30), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18246731 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18246731 0.5 mg 0.50 miligramo
18282514 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18246731 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1436490.5MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Integrin alpha 2b/CD41 Monoclonal specifically detects Integrin alpha 2b/CD41 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 2b/CD41
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MWReg30
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry 1:10-1:1000
Formulación Aqueous buffer, may contain carrier protein/stabilizer (proprietary) with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen CD41, CD41 antigen, CD41BHPA3, GP2Bintegrin alpha-IIb, GPalpha IIb, GPIIb, GTA, integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigenCD41), integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigenCD41B), ITGAB, platelet fibrinogen receptor, alpha subunit, Platelet membrane glycoprotein IIb, platelet-specific antigen BAK
Símbolos de los genes ITGA2B
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody was CD41.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3674
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.